Learn More
Cloruro de 4'-fluoro(1,1'-bifenil)-4-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3075629
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
116748-66-4
C12H8ClFO2S
270.702
MFCD01631921
CIDMHDJTWVMBIF-UHFFFAOYSA-N
4'-fluorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-4-fluorophenyl benzenesulfonyl chloride, 4'-fluoro 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-fluoro-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, 4'-fluoro, 4'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, acmc-20apun, 4'-fluorobiphenyl-4-sulfonylchloride, 4'-fluoro-4-biphenylsulfonyl chloride
2794749
cloruro de 4-(4-fluorofenil)bencenosulfonilo
C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl)F
116748-66-4
C12H8ClFO2S
270.702
MFCD01631921
CIDMHDJTWVMBIF-UHFFFAOYSA-N
4'-fluorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-4-fluorophenyl benzenesulfonyl chloride, 4'-fluoro 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-fluoro-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, 4'-fluoro, 4'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, acmc-20apun, 4'-fluorobiphenyl-4-sulfonylchloride, 4'-fluoro-4-biphenylsulfonyl chloride
2794749
cloruro de 4-(4-fluorofenil)bencenosulfonilo
C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl)F
Nombre del producto químico o material 4';-Fluoro[1, 1';-biphenyl]-4-sulfonyl chloride
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.71
Porcentaje de pureza 97%