Learn More
4-Etinilanisol, 97 %, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 379920050
Detalles adicionales : CAS : 768-60-5 Peso : 0.05500kg
Envase | Frasco de vidrio |
---|---|
Cantidad | 5g |
768-60-5 | |
132.16 | |
KBIAVTUACPKPFJ-UHFFFAOYSA-N | |
251020 | |
COC1=CC=C(C=C1)C#C |
C9H8O | |
MFCD00168815 | |
4-ethynylanisole, 4-methoxyphenylacetylene, 4'-methoxyphenyl acetylene, 1-ethynyl-4-methoxy-benzene, 1-eth-1-ynyl-4-methoxybenzene, benzene, 1-ethynyl-4-methoxy, 4-methoxyphenyl acetylene, 4-ethynyl-1-methoxybenzene, 4'-methoxyphenylacetylene, p-ethynylanisole | |
1-etinilo-4-metoxibenceno |
Especificaciones
4-Ethynylanisole | |
82°C | |
Frasco de vidrio | |
1.019 | |
Marrón o incoloro a amarillo | |
5g | |
96.0 | |
96% min. (GC) | |
HC∽C6H4OCH3 | |
4-ethynylanisole, 4-methoxyphenylacetylene, 4'-methoxyphenyl acetylene, 1-ethynyl-4-methoxy-benzene, 1-eth-1-ynyl-4-methoxybenzene, benzene, 1-ethynyl-4-methoxy, 4-methoxyphenyl acetylene, 4-ethynyl-1-methoxybenzene, 4'-methoxyphenylacetylene, p-ethynylanisole | |
KBIAVTUACPKPFJ-UHFFFAOYSA-N | |
1-etinilo-4-metoxibenceno | |
251020 | |
Líquido o sólido de baja fusión |
1.0190g/mL | |
Authentic | |
1.5625 to 1.5675 (20°C, 589nm) | |
87°C to 91°C (11.0mmHg) | |
28°C to 30°C | |
768-60-5 | |
100.0 | |
C9H8O | |
MFCD00168815 | |
Solubility in water: insoluble | |
COC1=CC=C(C=C1)C#C | |
132.16 | |
132.16 | |
97% |
Seguridad y manipulación
- 4-Ethynylanisole
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.