Learn More
4-Etinilanisol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757910
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
768-60-5
C9H8O
132.16
MFCD00168815
KBIAVTUACPKPFJ-UHFFFAOYSA-N
4-ethynylanisole, 4-methoxyphenylacetylene, 4'-methoxyphenyl acetylene, 1-ethynyl-4-methoxy-benzene, 1-eth-1-ynyl-4-methoxybenzene, benzene, 1-ethynyl-4-methoxy, 4-methoxyphenyl acetylene, 4-ethynyl-1-methoxybenzene, 4'-methoxyphenylacetylene, p-ethynylanisole
251020
1-etinilo-4-metoxibenceno
COC1=CC=C(C=C1)C#C
768-60-5
C9H8O
132.16
MFCD00168815
KBIAVTUACPKPFJ-UHFFFAOYSA-N
4-ethynylanisole, 4-methoxyphenylacetylene, 4'-methoxyphenyl acetylene, 1-ethynyl-4-methoxy-benzene, 1-eth-1-ynyl-4-methoxybenzene, benzene, 1-ethynyl-4-methoxy, 4-methoxyphenyl acetylene, 4-ethynyl-1-methoxybenzene, 4'-methoxyphenylacetylene, p-ethynylanisole
251020
1-etinilo-4-metoxibenceno
COC1=CC=C(C=C1)C#C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Ethynylanisole
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 28°C to 30°C
Color Marrón o incoloro a amarillo
Densidad 1.0190g/mL
Punto de ebullición 87°C to 91°C (11.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 82°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HC∽C6H4OCH3
Índice de refracción 1.5625 to 1.5675 (20°C, 589nm)
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.019
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido o sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Ethynylanisole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.