missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido 4-(etilsulfonil)bencenoborónico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7047163
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
352530-24-6
C8H11BO4S
214.042
MFCD02093076
CVBNDDGEVPNUNA-UHFFFAOYSA-N
4-ethylsulfonyl phenylboronic acid, 4-ethylsulfonyl phenyl boronic acid, 4-ethanesulfonyl benzeneboronic acid, 4-ethanesulfonyl phenylboronic acid, 4-ethylsulfonylphenyl boronic acid, 4-ethylsulphonyl benzeneboronic acid, boronic acid, 4-ethylsulfonyl phenyl, 4-ethanesulfonyl phenyl boranediol, 4-ethanesulphonyl benzeneboronic acid
2773420
ácido (4-etilsulfonilfenil)borónico
B(C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CC)(O)O
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
352530-24-6
C8H11BO4S
214.042
MFCD02093076
CVBNDDGEVPNUNA-UHFFFAOYSA-N
4-ethylsulfonyl phenylboronic acid, 4-ethylsulfonyl phenyl boronic acid, 4-ethanesulfonyl benzeneboronic acid, 4-ethanesulfonyl phenylboronic acid, 4-ethylsulfonylphenyl boronic acid, 4-ethylsulphonyl benzeneboronic acid, boronic acid, 4-ethylsulfonyl phenyl, 4-ethanesulfonyl phenyl boranediol, 4-ethanesulphonyl benzeneboronic acid
2773420
ácido (4-etilsulfonilfenil)borónico
B(C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CC)(O)O

It is an important organic intermediate used in agrochemicals, pharmaceuticals and dyestuff fields.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
Es un importante intermedio orgánico empleado en los productos agroquímicos, farmacéuticos y los colorantes.

Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.

Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-(Ethylsulfonyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 135°C to 139°C
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.05
Porcentaje de pureza ≥98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'