Learn More
Isocianato de 4-etilfenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045994
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
23138-50-3
C9H9NO
147.177
MFCD00013881
FWPYUSLQCQDLJR-UHFFFAOYSA-N
90007
1-etil-4-isocianatobenceno
CCC1=CC=C(C=C1)N=C=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
23138-50-3
C9H9NO
147.177
MFCD00013881
FWPYUSLQCQDLJR-UHFFFAOYSA-N
90007
1-etil-4-isocianatobenceno
CCC1=CC=C(C=C1)N=C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Ethylphenyl isocyanate
Densidad 1.024
Punto de ebullición 67°C to 68°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación 78°C (172°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.527
Cantidad 1 g
Número UN UN2206
Beilstein 971100
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo 4-ethylphenyl isocyanate, p-ethylphenyl isocyanate, 4-ethylphenylisocyanate, benzene, 1-ethyl-4-isocyanato, benzene,1-ethyl-4-isocyanato, 4-ethylbenzenisocyanate, acmc-1cpzx, 4-ethyl phenylisocyanate, 4-ethyl-phenyl-isocyanate, 1-ethyl-4-isocyanato-benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.18
Porcentaje de pureza 98%