Learn More
Ácido 4-(etilamino)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2700820
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
7409-09-8
C9H11NO2
165.19
MFCD00102118
SWXFMMWYVSYQGF-UHFFFAOYSA-N
4-ethylamino benzoic acid, 4-ethylaminobenzoic acid, benzoic acid,4-ethylamino, maybridge1_002225, p-athylaminobenzoesaure, swxfmmwyvsyqgf-uhfffaoysa-n
2775249
7409-09-8
C9H11NO2
165.19
MFCD00102118
SWXFMMWYVSYQGF-UHFFFAOYSA-N
4-ethylamino benzoic acid, 4-ethylaminobenzoic acid, benzoic acid,4-ethylamino, maybridge1_002225, p-athylaminobenzoesaure, swxfmmwyvsyqgf-uhfffaoysa-n
2775249
Nombre del producto químico o material 4-(Ethylamino)benzoic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal CH3CH2NHC6H4CO2H
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.19
Porcentaje de pureza 97%