Learn More
4-(Ethylamino)benzoic acid, 97%, Maybridge
Marca:  Maybridge BTB10315EA
Detalles adicionales : CAS : 9-8-7409 Peso : 0.06000kg
Cantidad. 10g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10441854
  • 216.90€ / 10 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 05-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
7409-09-8
165.19
SWXFMMWYVSYQGF-UHFFFAOYSA-N
2775249
C9H11NO2
MFCD00102118
4-ethylamino benzoic acid, 4-ethylaminobenzoic acid, benzoic acid,4-ethylamino, maybridge1_002225, p-athylaminobenzoesaure, swxfmmwyvsyqgf-uhfffaoysa-n
Especificaciones
4-(Ethylamino)benzoic acid
7409-09-8
100.0
C9H11NO2
MFCD00102118
SWXFMMWYVSYQGF-UHFFFAOYSA-N
2775249
97%
10g
96.5
97%
CH3CH2NHC6H4CO2H
4-ethylamino benzoic acid, 4-ethylaminobenzoic acid, benzoic acid,4-ethylamino, maybridge1_002225, p-athylaminobenzoesaure, swxfmmwyvsyqgf-uhfffaoysa-n
165.19
165.19
Videos
SDS Documentos