Learn More
4-Etoxifenil isotiocianato, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Ethoxyphenyl isothiocyanate |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.24 |
Porcentaje de pureza | 97% |