Learn More
Isocianato de 4-etoxifenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045657
28.26 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
32459-62-4
C9H9NO2
163.18
MFCD00013877
FMYVTFRADSNGDN-UHFFFAOYSA-N
4-ethoxyphenyl isocyanate, benzene, 1-ethoxy-4-isocyanato, 4-ethoxyphenylisocyanate, 4-isocyanatophenetole, isocyanic acid 4-ethoxyphenyl ester, p-ethoxy phenyl isocyanate, 4-ethoxybenzenisocyanate, pubchem3178, p-athoxyphenylisocyanat, acmc-1afep
122887
1-etoxi-4-isocianatobenceno
CCOC1=CC=C(C=C1)N=C=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
32459-62-4
C9H9NO2
163.18
MFCD00013877
FMYVTFRADSNGDN-UHFFFAOYSA-N
4-ethoxyphenyl isocyanate, benzene, 1-ethoxy-4-isocyanato, 4-ethoxyphenylisocyanate, 4-isocyanatophenetole, isocyanic acid 4-ethoxyphenyl ester, p-ethoxy phenyl isocyanate, 4-ethoxybenzenisocyanate, pubchem3178, p-athoxyphenylisocyanat, acmc-1afep
122887
1-etoxi-4-isocianatobenceno
CCOC1=CC=C(C=C1)N=C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Ethoxyphenyl isocyanate
Densidad 1.11
Punto de ebullición 235°C
Temperatura de inflamación 105°C (221°F)
Índice de refracción 1.536
Cantidad 5 g
Número UN UN2206
Beilstein 742647
Sensibilidad Moisture sensitive; May form a precipitate
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.18
Porcentaje de pureza 97%