Learn More
4-Etoximetilen-2-feniloxazolin-5-ona, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
4-Ethoxymethylene-2-phenyloxazolin-5-one acts as sensitizing agent. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-etoximetilen-2-feniloxazolin-5-ona actúa como agente sensibilizador. También se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en metanol (50 mg/ml) y agua (parcialmente).
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
La 4-etoximetilen-2-feniloxazolin-5-ona actúa como agente sensibilizador. También se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en metanol (50 mg/ml) y agua (parcialmente).
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Ethoxymethylene-2-phenyloxazolin-5-one |
Punto de fusión | 93°C to 97°C |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 163055 |
Información de solubilidad | Soluble in methanol (50mg/ml),and water (partly). |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 217.22 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |