Learn More
Ácido 4-etoxicarbonilfenilborónico, 97 %, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 367790050
Detalles adicionales : CAS : 4334-88-7 Peso : 0.05500kg
Envase | Frasco de vidrio |
---|---|
Cantidad | 5g |
4334-88-7 | |
193.99 | |
ZLNFACCFYUFTLD-UHFFFAOYSA-N | |
2734350 | |
B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)OCC)(O)O |
C9H11BO4 | |
MFCD02179441 | |
4-ethoxycarbonylphenyl boronic acid, 4-ethoxycarbonyl phenylboronic acid, 4-ethoxycarbonyl phenyl boronic acid, 4-ethoxycarbonyl benzeneboronic acid, 4-ethoxycarbonylbenzeneboronic acid, ethyl 4-boronobenzoate, p-ethoxycarbonylphenylboronic acid, ethyl 4-dihydroxyboranyl benzoate, 4-carbethoxyphenylboronic acid, benzoic acid, 4-borono-, 1-ethyl ester | |
ácido (4-etoxicarbonilfenil)borónico |
Especificaciones
4-Ethoxycarbonylphenylboronic acid | |
Frasco de vidrio | |
184°C to 189°C | |
4334-88-7 | |
100.0 | |
C9H11BO4 | |
4-ethoxycarbonylphenyl boronic acid, 4-ethoxycarbonyl phenylboronic acid, 4-ethoxycarbonyl phenyl boronic acid, 4-ethoxycarbonyl benzeneboronic acid, 4-ethoxycarbonylbenzeneboronic acid, ethyl 4-boronobenzoate, p-ethoxycarbonylphenylboronic acid, ethyl 4-dihydroxyboranyl benzoate, 4-carbethoxyphenylboronic acid, benzoic acid, 4-borono-, 1-ethyl ester | |
B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)OCC)(O)O | |
193.99 | |
193.99 | |
97% |
Authentic | |
Blanco | |
5g | |
96.0 | |
97% | |
MFCD02179441 | |
ZLNFACCFYUFTLD-UHFFFAOYSA-N | |
ácido (4-etoxicarbonilfenil)borónico | |
2734350 | |
Polvo |
Seguridad y manipulación
- 4-Ethoxycarbonylphenylboronic acid
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.