Learn More
Ácido 4-etoxibencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027149
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
22237-13-4
C8H11BO3
165.983
MFCD00674028
WRQNDLDUNQMTCL-UHFFFAOYSA-N
4-ethoxybenzeneboronic acid, 4-ethoxyphenyl boronic acid, 4-ethoxyphenyl boranediol, p-ethoxyphenylboronic acid, 4-n-ethoxyphenyl boronic acid, boronic acid, 4-ethoxyphenyl, 4-ethoxybenzeneboronicacid, 4-ethoxyphenylboronicacid, 4-ethoxyphenylboronic
2734351
ácido (4-etoxifenil)borónico
B(C1=CC=C(C=C1)OCC)(O)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
22237-13-4
C8H11BO3
165.983
MFCD00674028
WRQNDLDUNQMTCL-UHFFFAOYSA-N
4-ethoxybenzeneboronic acid, 4-ethoxyphenyl boronic acid, 4-ethoxyphenyl boranediol, p-ethoxyphenylboronic acid, 4-n-ethoxyphenyl boronic acid, boronic acid, 4-ethoxyphenyl, 4-ethoxybenzeneboronicacid, 4-ethoxyphenylboronicacid, 4-ethoxyphenylboronic
2734351
ácido (4-etoxifenil)borónico
B(C1=CC=C(C=C1)OCC)(O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Ethoxybenzeneboronic acid
Punto de fusión 165°C to 168°C
Cantidad 1 g
Beilstein 3530408
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.99
Porcentaje de pureza 98%