Learn More
4-Etoxibenzaldehído, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081831
17.93 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10031-82-0
C9H10O2
150.18
MFCD00003388
JRHHJNMASOIRDS-UHFFFAOYSA-N
benzaldehyde, 4-ethoxy, p-ethoxybenzaldehyde, ethoxybenzaldehyde, benzaldehyde, p-ethoxy, homoanisaldehyde, 4-ethyloxy benzaldehyde, unii-gow1h0f49a, fema no. 2413, 4-ethoxy-benzaldehyde, ethoxybenzaldehyde, p
24834
4-ethoxybenzaldehyde
CCOC1=CC=C(C=O)C=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10031-82-0
C9H10O2
150.18
MFCD00003388
JRHHJNMASOIRDS-UHFFFAOYSA-N
benzaldehyde, 4-ethoxy, p-ethoxybenzaldehyde, ethoxybenzaldehyde, benzaldehyde, p-ethoxy, homoanisaldehyde, 4-ethyloxy benzaldehyde, unii-gow1h0f49a, fema no. 2413, 4-ethoxy-benzaldehyde, ethoxybenzaldehyde, p
24834
4-ethoxybenzaldehyde
CCOC1=CC=C(C=O)C=C1
4-Ethoxybenzaldehyde can be used as an anti-inflammatory and prostaglandin E2 suppressor. benzaldehyde-derived anti-inflammatory agents may be useful in reducing facial erythema.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-etoxibenzaldehído puede usarse como antiinflamatorio y supresor de prostaglandina E2. Los agentes antiinflamatorios derivados del benzaldehído pueden ser útiles para reducir el eritema facial.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Mantenger alejado de agentes oxidantes fuertes. Sensible al aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Ethoxybenzaldehyde
Punto de fusión 13°C to 14°C
Densidad 1.08
Punto de ebullición 253°C to 255°C
Temperatura de inflamación <110°C (230°F)
Índice de refracción 1.559
Cantidad 25 g
Beilstein 386863
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza ≥97%