missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bromuro de 4-etoxi-2,6-difluorobencilo, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7031121
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
1017779-51-9
C9H9BrF2O
251.071
MFCD09258697
FLUSMXIXICUDDW-UHFFFAOYSA-N
2-bromomethyl-5-ethoxy-1,3-difluorobenzene, 4-ethoxy-2,6-difluorobenzyl bromide, 2,6-difluoro-4-ethoxybenzyl bromide, 4-ethoxy-2,6-difluoro benzyl bromide
46737616
2-(bromometil)-5-etoxi-1,3-difluorobenceno
CCOC1=CC(=C(C(=C1)F)CBr)F
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
1017779-51-9
C9H9BrF2O
251.071
MFCD09258697
FLUSMXIXICUDDW-UHFFFAOYSA-N
2-bromomethyl-5-ethoxy-1,3-difluorobenzene, 4-ethoxy-2,6-difluorobenzyl bromide, 2,6-difluoro-4-ethoxybenzyl bromide, 4-ethoxy-2,6-difluoro benzyl bromide
46737616
2-(bromometil)-5-etoxi-1,3-difluorobenceno
CCOC1=CC(=C(C(=C1)F)CBr)F

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Aplicaciones
El bromuro de 4-etoxi-2,6-difluorobencil se utiliza como intermedio.

Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.

Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Ethoxy-2,6-difluorobenzyl bromide
Punto de fusión 38°C to 41°C
Cantidad 250 mg
Número UN UN3261
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.07
Porcentaje de pureza 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'