Learn More
4-(Diphenylphosphino)benzoic acid, 97%, Acros Organics™
Marca: Acros Organics 426530050
Detalles adicionales : CAS : 2129-31-9 Peso : 0.05500kg
Cantidad. | 5g |
---|---|
Envase | Glass bottle |
2129-31-9 | |
306.3 | |
GXMHDTPYKRTARV-UHFFFAOYSA-N | |
627824 | |
C1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=CC=C2)C3=CC=C(C=C3)C(=O)O |
C19H15O2P | |
MFCD00407264 | |
4-diphenylphosphino benzoic acid, benzoic acid, 4-diphenylphosphino, 4-diphenylphosphanyl-benzoic acid, diphenyl p-carboxyphenyl phosphine, 4-diphenylphosphanyl benzoic acid, 4-diphenylphosphanyl-benzoesaeure, acmc-209fit, 4-diphenylphosphino benzoicacid, p-diphenylphosphino benzoic acid, 4-carboxyphenyl diphenylphosphine | |
4-diphenylphosphanylbenzoic acid |
Especificaciones
4-(Diphenylphosphino)benzoic acid | |
Glass bottle | |
157.0°C to 160.0°C | |
2129-31-9 | |
100.0 | |
C19H15O2P | |
MFCD00407264 | |
GXMHDTPYKRTARV-UHFFFAOYSA-N | |
4-diphenylphosphanylbenzoic acid | |
627824 | |
Crystalline Powder |
Authentic | |
White to Yellow | |
5g | |
96.0 | |
96% min. (HPLC) | |
(C6H5)2PC6H4COOH | |
4-diphenylphosphino benzoic acid, benzoic acid, 4-diphenylphosphino, 4-diphenylphosphanyl-benzoic acid, diphenyl p-carboxyphenyl phosphine, 4-diphenylphosphanyl benzoic acid, 4-diphenylphosphanyl-benzoesaeure, acmc-209fit, 4-diphenylphosphino benzoicacid, p-diphenylphosphino benzoic acid, 4-carboxyphenyl diphenylphosphine | |
C1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=CC=C2)C3=CC=C(C=C3)C(=O)O | |
306.3 | |
306.3 | |
97% |
Seguridad y manipulación
- 4-(Diphenylphosphino)benzoic acid
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.