Learn More
Ácido 4-(dimetilcarbamoil)fenilborónico, 95 %, Acros Organics™
Catalog Number 15204338
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
405520-68-5
C9H12BNO3
193.01
QJYYVSIRDJVQJW-UHFFFAOYSA-N
4-n,n-dimethylaminocarbonyl phenylboronic acid, 4-dimethylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-dimethylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-n,n-dimethylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-n,n-dimethylaminocarbonyl benzene boronic acid, 4-borono-n,n-dimethylbenzamide, boronic acid,b-4-dimethylamino carbonyl phenyl, 4-dimethylcarbamoyl benzeneboronic acid, boronic acid, 4-dimethylamino carbonyl phenyl
3503767
ácido [4-(dimetilcarbamoil)fenil]borónico
B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)N(C)C)(O)O
405520-68-5
C9H12BNO3
193.01
QJYYVSIRDJVQJW-UHFFFAOYSA-N
4-n,n-dimethylaminocarbonyl phenylboronic acid, 4-dimethylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-dimethylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-n,n-dimethylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-n,n-dimethylaminocarbonyl benzene boronic acid, 4-borono-n,n-dimethylbenzamide, boronic acid,b-4-dimethylamino carbonyl phenyl, 4-dimethylcarbamoyl benzeneboronic acid, boronic acid, 4-dimethylamino carbonyl phenyl
3503767
ácido [4-(dimetilcarbamoil)fenil]borónico
B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)N(C)C)(O)O
Nombre del producto químico o material 4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Punto de fusión 144.0°C to 146.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.01
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid, 95%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.