Learn More
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid, 95%, Acros Organics™
Marca:  Acros Organics 454260010
Detalles adicionales : CAS : 405520-68-5 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15294328
  • 62.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 09-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
405520-68-5
193.009
4-n,n-dimethylaminocarbonyl phenylboronic acid, 4-dimethylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-dimethylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-n,n-dimethylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-dimethylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-n,n-dimethylaminocarbonyl benzene boronic acid, 4-borono-n,n-dimethylbenzamide, boronic acid,b-4-dimethylamino carbonyl phenyl, 4-dimethylcarbamoyl benzeneboronic acid, boronic acid, 4-dimethylamino carbonyl phenyl
[4-(dimethylcarbamoyl)phenyl]boronic acid
C9H12BNO3
QJYYVSIRDJVQJW-UHFFFAOYSA-N
3503767
B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)N(C)C)(O)O
Especificación
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid
144.0°C to 146.0°C
405520-68-5
4-n,n-dimethylaminocarbonyl phenylboronic acid, 4-dimethylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-dimethylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-n,n-dimethylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-dimethylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-n,n-dimethylaminocarbonyl benzene boronic acid, 4-borono-n,n-dimethylbenzamide, boronic acid,b-4-dimethylamino carbonyl phenyl, 4-dimethylcarbamoyl benzeneboronic acid, boronic acid, 4-dimethylamino carbonyl phenyl
B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)N(C)C)(O)O
193.009
193.01
Authentic
1g
C9H12BNO3
QJYYVSIRDJVQJW-UHFFFAOYSA-N
[4-(dimethylcarbamoyl)phenyl]boronic acid
3503767
≥94.0% (HPLC)
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid, 95%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.