Learn More
Clorhidrato de ácido 4-dimetilaminobutírico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de ácido 4-dimetilaminobutírico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Higroscópico.Proteger de la humedad y el agua.Almacenar bajo gas inerte seco.No compatible con agua ni agentes oxidantes.
El clorhidrato de ácido 4-dimetilaminobutírico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Higroscópico.Proteger de la humedad y el agua.Almacenar bajo gas inerte seco.No compatible con agua ni agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Dimethylaminobutyric acid hydrochloride |
Punto de fusión | 153°C to 155°C |
Cantidad | 5 g |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.64 |
Porcentaje de pureza | 98% |