Learn More
Ácido 4-dimetilaminobenzoico, 98 %, ACROS Organics™
Marca:  Thermo Scientific Acros 115765000
Detalles adicionales : CAS : 619-84-1 Peso : 0.55000kg
Envase Frasco de plástico
Cantidad 500g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10095943
  • 374.00€ / 500 g
Envío estimado: 28-02-2022
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
619-84-1
165.19
YDIYEOMDOWUDTJ-UHFFFAOYSA-N
12092
CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
C9H11NO2
MFCD00002537
4-dimethylamino benzoic acid, benzoic acid, 4-dimethylamino, benzoic acid, p-dimethylamino, p-dimethylaminobenzoic acid, n,n-dimethyl-p-aminobenzoic acid, n,n-dimethyl-4-aminobenzoic acid, p-n,n-dimethylamino benzoic acid, p-dimethylamino benzoic acid, unii-d1ma908ev0, 4-n,n-dimethylamino benzoic acid
ácido 4-(dimetilamino)benzoico
Especificaciones
4-Dimethylaminobenzoic acid
97.5
170g/mL
238°C to 242°C
98%
C9H11NO2
MFCD00002537
Frasco de plástico
4-dimethylamino benzoic acid, benzoic acid, 4-dimethylamino, benzoic acid, p-dimethylamino, p-dimethylaminobenzoic acid, n,n-dimethyl-p-aminobenzoic acid, n,n-dimethyl-4-aminobenzoic acid, p-n,n-dimethylamino benzoic acid, p-dimethylamino benzoic acid, unii-d1ma908ev0, 4-n,n-dimethylamino benzoic acid
Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in hcl and koh solutions,soluble in alcohol,sparingly soluble in ether,practically insoluble in acetic acid
CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
165.19
165.19
98%
619-84-1
100.0
Beige blanquecino a gris verdoso
170°C
Authentic
(CH3)2NC6H4CO2H
14, 426
15, 3254
500g
YDIYEOMDOWUDTJ-UHFFFAOYSA-N
ácido 4-(dimetilamino)benzoico
12092
Polvo cristalino
0.5% max. (K.F.)
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 4-Dimethylaminobenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos