Learn More
4-Dimetilaminobenzaldehído, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-115754
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
100-10-7
C9H11NO
149.19
MFCD00003381
BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
4-dimethylamino benzaldehyde, p-dimethylaminobenzaldehyde, ehrlich's reagent, p-formyldimethylaniline, benzaldehyde, 4-dimethylamino, p-dimethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-aminobenzaldehyde, p-n,n-dimethylamino benzaldehyde, 4-dimethylaminobenzenecarbonal
7479
4-(dimetilamino)benzaldehído
CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
100-10-7
C9H11NO
149.19
MFCD00003381
BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
4-dimethylamino benzaldehyde, p-dimethylaminobenzaldehyde, ehrlich's reagent, p-formyldimethylaniline, benzaldehyde, 4-dimethylamino, p-dimethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-aminobenzaldehyde, p-n,n-dimethylamino benzaldehyde, 4-dimethylaminobenzenecarbonal
7479
4-(dimetilamino)benzaldehído
CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Dimethylaminobenzaldehyde
Punto de fusión 73°C to 75°C
Color Blanco a blanquecino
Densidad 5.15
Residuos de ignición 0.1% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2NC6H4CHO
Cantidad 25 g
Beilstein 14, 31
Fieser 01,273; 02,146
Índice Merck 15, 3252
Información de solubilidad Solubility in water: 0.3g/L (20°C) Other solubilities: Soluble in acetic acid, Soluble in alcohol, ether and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.19
Grado Reactivo ACS
Forma física Polvo cristalino