Learn More
4-Dimetilaminobenzaldehído, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
Catalog Number p-7072988
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
100-10-7
C9H11NO
149.19
MFCD00003381
BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
4-dimethylamino benzaldehyde, p-dimethylaminobenzaldehyde, ehrlich's reagent, p-formyldimethylaniline, benzaldehyde, 4-dimethylamino, p-dimethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-aminobenzaldehyde, p-n,n-dimethylamino benzaldehyde, 4-dimethylaminobenzenecarbonal
7479
4-(dimetilamino)benzaldehído
CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
100-10-7
C9H11NO
149.19
MFCD00003381
BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
4-dimethylamino benzaldehyde, p-dimethylaminobenzaldehyde, ehrlich's reagent, p-formyldimethylaniline, benzaldehyde, 4-dimethylamino, p-dimethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-aminobenzaldehyde, p-n,n-dimethylamino benzaldehyde, 4-dimethylaminobenzenecarbonal
7479
4-(dimetilamino)benzaldehído
CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Punto de fusión 70°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 176°C
Envase Jarra de plástico para polvo
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.19g/mol
Forma física Sólido en polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Dimethylaminobenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.