Learn More
4-(Dimetoximetil)-2-metilpirimidina, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2700814
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
175277-33-5
C8H12N2O2
168.20
MFCD00085137
VDXHJWMLYFVGDL-UHFFFAOYSA-N
2799572
4-(dimetoximetil)-2-metilpirimidina
COC(OC)C1=CC=NC(C)=N1
175277-33-5
C8H12N2O2
168.20
MFCD00085137
VDXHJWMLYFVGDL-UHFFFAOYSA-N
2799572
4-(dimetoximetil)-2-metilpirimidina
COC(OC)C1=CC=NC(C)=N1
Nombre del producto químico o material 4-(Dimethoxymethyl)-2-methylpyrimidine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-dimethoxymethyl-2-methylpyrimidine, 2-methylpyrimidine-4-carboxaldehyde dimethylacetal, 4-dimethoxymethyl-2-methyl-pyrimidine, acmc-20a0b8, dimethoxy 2-methylpyrimidin-4-yl methane, pyrimidine,4-dimethoxymethyl-2-methyl, pyrimidine, 4-dimethoxymethyl-2-methyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.19
Porcentaje de pureza 97%