missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bromuro de 4-(difluorometoxi)bencilo, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7027359
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
3447-53-8
C8H7BrF2O
237.04
MFCD00085007
IFNMJBFIRKAQBT-UHFFFAOYSA-N
1-bromomethyl-4-difluoromethoxy benzene, 4-difluoromethoxy benzyl bromide, 4-difluoromethoxybenzyl bromide, 4-difluoromethoxy benzylbromide, p-difluoromethoxy benzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-4-difluoromethoxy, 1-bromomethyl-4-difluoromethoxy-benzene, 4-bromomethyl phenoxy difluoromethane, acmc-1aezp, p-difluoromethoxybenzylbromide
2737001
1-(bromometil)-4-(difluorometoxi)benceno
FC(F)OC1=CC=C(CBr)C=C1
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
3447-53-8
C8H7BrF2O
237.04
MFCD00085007
IFNMJBFIRKAQBT-UHFFFAOYSA-N
1-bromomethyl-4-difluoromethoxy benzene, 4-difluoromethoxy benzyl bromide, 4-difluoromethoxybenzyl bromide, 4-difluoromethoxy benzylbromide, p-difluoromethoxy benzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-4-difluoromethoxy, 1-bromomethyl-4-difluoromethoxy-benzene, 4-bromomethyl phenoxy difluoromethane, acmc-1aezp, p-difluoromethoxybenzylbromide
2737001
1-(bromometil)-4-(difluorometoxi)benceno
FC(F)OC1=CC=C(CBr)C=C1

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Aplicaciones
Es una importante materia prima y se utiliza como producto intermedio en los ámbitos de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.

Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.

Notas
Almacenar apartado de materiales incompatibles, como agentes oxidantes. La temperatura de almacenamiento es de 2-4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-(Difluoromethoxy)benzyl bromide
Punto de ebullición 64°C to 66°C (0.3 mmHg)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.52
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.04
Porcentaje de pureza 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'