Learn More
Ácido 4-(dietilamino)benzoico, 99 %, ACROS Organics™
Catalog Number 10106733
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
5429-28-7
MFCD00002538
LNYTUARMNSFFBE-UHFFFAOYSA-N
4-diethylamino benzoic acid, benzoic acid, 4-diethylamino, 4-n,n-diethylaminobenzoic acid, p-diethylamino benzoic acid, 4-diethylaminobenzoicacid, acmc-209lfa, 4-diethylamino benzoic, p-diethylaminobenzoic acid, 4-diethylamino benzoicacid
79480
ácido 4-(dietilamino)benzoico
CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
5429-28-7
MFCD00002538
LNYTUARMNSFFBE-UHFFFAOYSA-N
4-diethylamino benzoic acid, benzoic acid, 4-diethylamino, 4-n,n-diethylaminobenzoic acid, p-diethylamino benzoic acid, 4-diethylaminobenzoicacid, acmc-209lfa, 4-diethylamino benzoic, p-diethylaminobenzoic acid, 4-diethylamino benzoicacid
79480
ácido 4-(dietilamino)benzoico
CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-(Diethylamino)benzoic acid
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 192.0°C to 195.0°C
Color Verde
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C11H15NO2
Fórmula lineal (C2H5)2NC6H4CO2H
Cantidad 1 g
Beilstein 14, 429
Peso molecular (g/mol) 193.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.24
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(Diethylamino)benzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.