missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Decanol, +97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7025411
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
2051-31-2
C10H22O
158.285
MFCD00039627
DTDMYWXTWWFLGJ-UHFFFAOYSA-N
4-decanol, decanol-4, 4-decanol, s, 4-decyl alcohol, hexylpropylcarbinol, 1-propylheptyl alcohol, acmc-20moz4, acmc-1cf04
16320
Decan-4-ol
CCCCCCC(CCC)O
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
2051-31-2
C10H22O
158.285
MFCD00039627
DTDMYWXTWWFLGJ-UHFFFAOYSA-N
4-decanol, decanol-4, 4-decanol, s, 4-decyl alcohol, hexylpropylcarbinol, 1-propylheptyl alcohol, acmc-20moz4, acmc-1cf04
16320
Decan-4-ol
CCCCCCC(CCC)O

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Decanol
Densidad 0.828
Punto de ebullición 210°C to 211°C
Temperatura de inflamación 82°C (179°F)
Índice de refracción 1.432
Cantidad 5 g
Beilstein 1735252
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.29
Porcentaje de pureza ≥97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'