Learn More
4-Cianoindole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15450059
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
16136-52-0
C9H6N2
142.161
MFCD00152045
CEUFGDDOMXCXFW-UHFFFAOYSA-N
4-cyanoindole, 4-indolecarbonitrile, indole-4-carbonitrile, indole-4-cyano, 4-cyano-1h-indole, 4-cyano indole, pubchem7327, acmc-209dmi, 1h-indol-4-yl cyanide
3817602
1H-indol-4-carbonitrilo
C1=CC(=C2C=CNC2=C1)C#N
16136-52-0
C9H6N2
142.161
MFCD00152045
CEUFGDDOMXCXFW-UHFFFAOYSA-N
4-cyanoindole, 4-indolecarbonitrile, indole-4-carbonitrile, indole-4-cyano, 4-cyano-1h-indole, 4-cyano indole, pubchem7327, acmc-209dmi, 1h-indol-4-yl cyanide
3817602
1H-indol-4-carbonitrilo
C1=CC(=C2C=CNC2=C1)C#N
4-Cyanoindole is used as a synthetic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El4-cianoindole se usa como un intermedio sintético.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Calor, sensible a la luz. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes, ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Cyanoindole
Punto de fusión 120°C to 125°C
Color Gris
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido