Learn More
4-Cianoindole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
4-Cyanoindole is used as a synthetic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El4-cianoindole se usa como un intermedio sintético.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Calor, sensible a la luz. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes, ácidos.
El4-cianoindole se usa como un intermedio sintético.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Calor, sensible a la luz. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes, ácidos.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Cyanoindole |
Punto de fusión | 120°C to 125°C |
Color | Gris |
Cantidad | 1 g |
Sensibilidad | Light sensitive |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.16 |
Porcentaje de pureza | 99% |
Forma física | Sólido |