Learn More
4-Cianobenzaldehído, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
4-Cyanobenzaldehyde, is used as an intermediate for organic synthesis.It is also used as an intermediate in the pharmaceutical and research department.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-cianobenzaldehído se utiliza como intermediario para la síntesis orgánica. También se utiliza como intermediario en el departamento farmacéutico y de investigación.
Solubilidad
Es soluble en agua, etanol, éter y cloroformo.
Notas
Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener lejos de agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, bases fuertes, agentes de reducción fuertes.
El 4-cianobenzaldehído se utiliza como intermediario para la síntesis orgánica. También se utiliza como intermediario en el departamento farmacéutico y de investigación.
Solubilidad
Es soluble en agua, etanol, éter y cloroformo.
Notas
Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener lejos de agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, bases fuertes, agentes de reducción fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Cyanobenzaldehyde |
Punto de fusión | 99°C to 103°C |
Punto de ebullición | 133°C (12 mmHg) |
Olor | Characteristic |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 606473 |
Sensibilidad | Air Sensitive |
Información de solubilidad | It is soluble in water,ethanol,ether and chloroform. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 131.13 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |