Learn More
4-ciano-L-fenilalanina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7055081
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
167479-78-9
C10H10N2O2
190.202
MFCD00270363
KWIPUXXIFQQMKN-VIFPVBQESA-N
l-4-cyanophenylalanine, 4-cyano-l-phenylalanine, s-2-amino-3-4-cyanophenyl propanoic acid, h-phe 4-cn-oh, 2s-2-amino-3-4-cyanophenyl propanoic acid, 4-cyanophenylalanine, s-2-amino-3-4-cyanophenyl propionic acid, d-4-cn-phe-oh
1501865
Ácido (2S)-2-amino-3-(4-cianofenil)propanoico
C1=CC(=CC=C1CC(C(=O)O)N)C#N
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
167479-78-9
C10H10N2O2
190.202
MFCD00270363
KWIPUXXIFQQMKN-VIFPVBQESA-N
l-4-cyanophenylalanine, 4-cyano-l-phenylalanine, s-2-amino-3-4-cyanophenyl propanoic acid, h-phe 4-cn-oh, 2s-2-amino-3-4-cyanophenyl propanoic acid, 4-cyanophenylalanine, s-2-amino-3-4-cyanophenyl propionic acid, d-4-cn-phe-oh
1501865
Ácido (2S)-2-amino-3-(4-cianofenil)propanoico
C1=CC(=CC=C1CC(C(=O)O)N)C#N
4-Cyano-L-phenylalanine used as a intermediate in organic synthesis, pharmaceutical, chemical research and biochemical application.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-ciano-L-fenilalanina se utiliza como intermediario en síntesis orgánica, farmacéutica, investigación química y aplicaciones bioquímicas.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en congelador a (-20 °C). Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Cyano-L-phenylalanine
Número UN UN3439
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.2
Porcentaje de pureza 98%
Cantidad 250 mg
Forma física Sólido