Learn More
4-ciano-D-fenilalanina, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15450509
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
263396-44-7
C10H10N2O2
190.202
MFCD00270364
KWIPUXXIFQQMKN-SECBINFHSA-N
r-2-amino-3-4-cyanophenyl propanoic acid, d-4-cyanophenylalanine, h-d-phe 4-cn-oh, 4-cyano-d-phenylalanine, 2r-2-amino-3-4-cyanophenyl propanoic acid, d-4-cn-phe-oh, d-4-cyanophe, h-4-cyano-phe-oh, ambotzhaa7570, pubchem13160
1501864
Ácido (2R)-2-amino-3-(4-cianofenil)propanoico
C1=CC(=CC=C1CC(C(=O)O)N)C#N
263396-44-7
C10H10N2O2
190.202
MFCD00270364
KWIPUXXIFQQMKN-SECBINFHSA-N
r-2-amino-3-4-cyanophenyl propanoic acid, d-4-cyanophenylalanine, h-d-phe 4-cn-oh, 4-cyano-d-phenylalanine, 2r-2-amino-3-4-cyanophenyl propanoic acid, d-4-cn-phe-oh, d-4-cyanophe, h-4-cyano-phe-oh, ambotzhaa7570, pubchem13160
1501864
Ácido (2R)-2-amino-3-(4-cianofenil)propanoico
C1=CC(=CC=C1CC(C(=O)O)N)C#N
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 4-ciano-D-fenilalanina es una importante materia prima e intermediario que se utilizan en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en congelador a (-20 °C). Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Cyano-D-phenylalanine
Color Blanco
Número UN UN3439
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.2
Porcentaje de pureza 98%
Cantidad 250 mg
Forma física Sólido