Learn More
Alfa Aesar™ 4-Cyano-3,5-difluoropyridine, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H64391.06
Detalles adicionales : CAS : 1214377-09-9 Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 3439 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15491579
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
1214377-09-9
140.093
QZUIHNOMVCGTEY-UHFFFAOYSA-N
53410102
C1=C(C(=C(C=N1)F)C#N)F
C6H2F2N2
MFCD13176565
3,5-difluoroisonicotinonitrile, 3,5-difluoro-4-cyanopyridine, 4-cyano-3,5-difluoropyridine, 3,5-difluoro-4-pyridinecarbonitrile, 4-cyano-3,5-difluorpyridine
3,5-difluoropyridine-4-carbonitrile
Especificaciones
4-Cyano-3,5-difluoropyridine
5g
C6H2F2N2
UN3439
QZUIHNOMVCGTEY-UHFFFAOYSA-N
3,5-difluoropyridine-4-carbonitrile
53410102
Solid
White
1214377-09-9
MFCD13176565
3,5-difluoroisonicotinonitrile, 3,5-difluoro-4-cyanopyridine, 4-cyano-3,5-difluoropyridine, 3,5-difluoro-4-pyridinecarbonitrile, 4-cyano-3,5-difluorpyridine
C1=C(C(=C(C=N1)F)C#N)F
140.093
140.09
98%
Videos
SDS Documentos