Learn More
Alfa Aesar™ 4-Cyano-3,5-difluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 96%
Marca:  Alfa Aesar™ H62818.03
Detalles adicionales : CAS : 1003298-73-4 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15497876
  • 484.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 01-07-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
1003298-73-4
265.067
2,6-difluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 4-cyano-3,5-difluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 2,6-difluoro-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 2,6-difluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzonitrile, 2,6-difluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 2,6-difluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-benzonitrile
2,6-difluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
C13H14BF2NO2
XYMVJTWEERDWFY-UHFFFAOYSA-N
58504590
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C(=C2)F)C#N)F
Especificaciones
4-Cyano-3,5-difluorobenzeneboronic acid pinacol ester
1003298-73-4
2,6-difluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 4-cyano-3,5-difluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 2,6-difluoro-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 2,6-difluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzonitrile, 2,6-difluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 2,6-difluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-benzonitrile
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C(=C2)F)C#N)F
265.067
265.06
96%
1g
C13H14BF2NO2
XYMVJTWEERDWFY-UHFFFAOYSA-N
2,6-difluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
58504590
Solid
Videos
SDS Documentos