Learn More
4-Clorotieno[3,2-d]pirimidina, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2701728
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
16269-66-2
C6H3ClN2S
170.614
MFCD00122144
TWTODSLDHCDLDR-UHFFFAOYSA-N
4-chlorothieno 3,2-d pyrimidine, thieno 3,2-d pyrimidine, 4-chloro, 4-chloro-thieno 3,2-d pyrimidine, 4-chlorothieno 3,2-d-pyrimidine, 4-chlorothiopheno 3,2-d pyrimidine, pubchem14662, 4-chlorothienopyrimidine, acmc-209dov
2735821
4-clorotieno[3,2-d]pirimidina
C1=CSC2=C1N=CN=C2Cl
16269-66-2
C6H3ClN2S
170.614
MFCD00122144
TWTODSLDHCDLDR-UHFFFAOYSA-N
4-chlorothieno 3,2-d pyrimidine, thieno 3,2-d pyrimidine, 4-chloro, 4-chloro-thieno 3,2-d pyrimidine, 4-chlorothieno 3,2-d-pyrimidine, 4-chlorothiopheno 3,2-d pyrimidine, pubchem14662, 4-chlorothienopyrimidine, acmc-209dov
2735821
4-clorotieno[3,2-d]pirimidina
C1=CSC2=C1N=CN=C2Cl
Nombre del producto químico o material 4-Chlorothieno[3, 2-d]pyrimidine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.62
Porcentaje de pureza 97%