Learn More
4-clorotetrahidropirano, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228548
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
1768-64-5
C5H9ClO
120.58
DHRSKOBIDIDMJZ-UHFFFAOYSA-N
4-chlorotetrahydropyran, 4-chlorotetrahydro-2h-pyran, 2h-pyran, 4-chlorotetrahydro, 4-chloro-tetrahydro-pyran, 4-chloro-tetrahydro-2h-pyran, 4-chloranyloxane, 4-chlorotetrapyran, 4-chloro-tetrahydropyran, acmc-1bvar, bromomethylpentafluorobenzene
137202
4-clorooxano
C1COCCC1Cl
1768-64-5
C5H9ClO
120.58
DHRSKOBIDIDMJZ-UHFFFAOYSA-N
4-chlorotetrahydropyran, 4-chlorotetrahydro-2h-pyran, 2h-pyran, 4-chlorotetrahydro, 4-chloro-tetrahydro-pyran, 4-chloro-tetrahydro-2h-pyran, 4-chloranyloxane, 4-chlorotetrapyran, 4-chloro-tetrahydropyran, acmc-1bvar, bromomethylpentafluorobenzene
137202
4-clorooxano
C1COCCC1Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-chlorotetrahydropyran
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1200g/mL
Punto de ebullición 150°C
Temperatura de inflamación 46°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.58
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chlorotetrahydropyran
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.