Learn More
4-chlorosalicylic acid, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 179841000
Detalles adicionales : CAS : 5106-98-9 Peso : 0.15000kg
Cantidad. 100g
Envase Plastic bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10637114
  • 96.70€ / 100 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 04-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
5106-98-9
172.564
LWXFCZXRFBUOOR-UHFFFAOYSA-N
78782
C1=CC(=C(C=C1Cl)O)C(=O)O
C7H5ClO3
MFCD00002449
4-chlorosalicylic acid, 4-chloro salicylic acid, benzoic acid, 4-chloro-2-hydroxy, 2-hydroxy-4-chlorobenzoic acid, 4-chloro-2-hydroxy benzoic acid, 4-chloro-2-hydroxy-benzoic acid, salicylic acid, 4-chloro, 4-chlorosalicylicacid, pubchem3845, 4-chloro-salicylic acid
4-chloro-2-hydroxybenzoic acid
Especificación
4-chlorosalicylic acid
Plastic bottle
209°C to 213°C
5106-98-9
100.0
C7H5ClO3
MFCD00002449
4-chlorosalicylic acid, 4-chloro salicylic acid, benzoic acid, 4-chloro-2-hydroxy, 2-hydroxy-4-chlorobenzoic acid, 4-chloro-2-hydroxy benzoic acid, 4-chloro-2-hydroxy-benzoic acid, salicylic acid, 4-chloro, 4-chlorosalicylicacid, pubchem3845, 4-chloro-salicylic acid
C1=CC(=C(C=C1Cl)O)C(=O)O
172.564
172.57
≥97.5%
Authentic
White to Beige
100g
97.5
98%
ClC6H3(OH)CO2H
10, 101
LWXFCZXRFBUOOR-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-2-hydroxybenzoic acid
78782
Powder
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 4-Chlorosalicylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentación