Learn More
4-Cloroesorcinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-91639
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
95-88-5
C6H5ClO2
144.55
MFCD00002273
JQVAPEJNIZULEK-UHFFFAOYSA-N
4-chlororesorcinol, 1,3-benzenediol, 4-chloro, p-chlororesorcinol, 4-chlororesorcin, resorcinol, 4-chloro, 6-chlororesorcinol, 4-chloro-1,3-dihydroxybenzene, 4-chloro-1,3-benzenediol, 2,4-dihydroxychlorobenzene, 1,3-dihydroxy-4-chlorobenzene
1731
4-clorobenceno-1,3-diol
OC1=CC=C(Cl)C(O)=C1
95-88-5
C6H5ClO2
144.55
MFCD00002273
JQVAPEJNIZULEK-UHFFFAOYSA-N
4-chlororesorcinol, 1,3-benzenediol, 4-chloro, p-chlororesorcinol, 4-chlororesorcin, resorcinol, 4-chloro, 6-chlororesorcinol, 4-chloro-1,3-dihydroxybenzene, 4-chloro-1,3-benzenediol, 2,4-dihydroxychlorobenzene, 1,3-dihydroxy-4-chlorobenzene
1731
4-clorobenceno-1,3-diol
OC1=CC=C(Cl)C(O)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Chlororesorcinol
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 106°C to 110°C
Color Beige
Punto de ebullición 147°C (18.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 148°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Beilstein 06, II, 818
Información de solubilidad Solubility in water: 1000g/L (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.56
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chlororesorcinol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.