Learn More
4-cloroquinolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4089504
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
611-35-8
C9H6ClN
163.60
MFCD00006773
KNDOFJFSHZCKGT-UHFFFAOYSA-N
quinoline, 4-chloro, 4-chloro-quinoline, ccris 3979, 4-chioroquinoline, acmc-209mpi, 4-chloroquinoline, ksc354e5n, 4-chloroquinoline 1g, kndofjfshzckgt-uhfffaoysa
69140
4-cloroquinolina
ClC1=C2C=CC=CC2=NC=C1
611-35-8
C9H6ClN
163.60
MFCD00006773
KNDOFJFSHZCKGT-UHFFFAOYSA-N
quinoline, 4-chloro, 4-chloro-quinoline, ccris 3979, 4-chioroquinoline, acmc-209mpi, 4-chloroquinoline, ksc354e5n, 4-chloroquinoline 1g, kndofjfshzckgt-uhfffaoysa
69140
4-cloroquinolina
ClC1=C2C=CC=CC2=NC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-chloroquinoline
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 29.0°C to 32.0°C
Densidad 1.2500g/mL
Punto de ebullición 260.0°C to 261.0°C
Temperatura de inflamación 110°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 20,36
Gravedad específica 1.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.61
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chloroquinoline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.