Learn More
Ácido 4-clorofenoxiacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-90758
18.73 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
122-88-3
C8H7ClO3
186.59
MFCD00004305
SODPIMGUZLOIPE-UHFFFAOYSA-N
4-chlorophenoxyacetic acid, 2-4-chlorophenoxy acetic acid, 4-chlorophenoxy acetic acid, 4-cpa, sure-set, tomatotone, tomato fix, acetic acid, 4-chlorophenoxy, p-chlorophenoxyacetic acid, tomato hold
26229
CHEBI:1808
ácido 2-(4-clorofenoxi)acético
C1=CC(=CC=C1OCC(=O)O)Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
122-88-3
C8H7ClO3
186.59
MFCD00004305
SODPIMGUZLOIPE-UHFFFAOYSA-N
4-chlorophenoxyacetic acid, 2-4-chlorophenoxy acetic acid, 4-chlorophenoxy acetic acid, 4-cpa, sure-set, tomatotone, tomato fix, acetic acid, 4-chlorophenoxy, p-chlorophenoxyacetic acid, tomato hold
26229
CHEBI:1808
ácido 2-(4-clorofenoxi)acético
C1=CC(=CC=C1OCC(=O)O)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Chlorophenoxyacetic acid
Punto de fusión >156.0°C
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
Color De blanco a beige
% máx. CAS 100.0
Cantidad 100 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Forma física Polvo
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal ClC6H4OCH2CO2H
Beilstein 06, 187
Información de solubilidad Solubility in water: sparingly soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.59
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chlorophenoxyacetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.