Learn More
Alcohol 4-(clorometil)bencílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077277
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
16473-35-1
C8H9ClO
156.61
OGALXJIOJZXBBP-UHFFFAOYSA-N
4-chloromethyl benzyl alcohol, 4-chloromethyl phenyl methanol, 4-chloromethyl-phenyl-methanol, 4-chloromethylbenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-chloromethyl, 4-chloromethyl benzylalcohol, acmc-20a8hi, p-hydroxymethylbenzyl chloride, 4-hydroxymethylbenzyl chloride
5107660
[4-(clorometil)fenil]metanol
C1=CC(=CC=C1CO)CCl
16473-35-1
C8H9ClO
156.61
OGALXJIOJZXBBP-UHFFFAOYSA-N
4-chloromethyl benzyl alcohol, 4-chloromethyl phenyl methanol, 4-chloromethyl-phenyl-methanol, 4-chloromethylbenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-chloromethyl, 4-chloromethyl benzylalcohol, acmc-20a8hi, p-hydroxymethylbenzyl chloride, 4-hydroxymethylbenzyl chloride
5107660
[4-(clorometil)fenil]metanol
C1=CC(=CC=C1CO)CCl
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-(Chloromethyl)benzyl alcohol
Punto de fusión 58.0°C to 60.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCH2C6H4CH2OH
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.61
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(Chloromethyl)benzyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1