Learn More
4-(Clorometil)benzonitrilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459657
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459657 50 g 50 g
11449657 10 g 10 g
11469657 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459657 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22138.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 874-86-2 | C8H6ClN | 151.593 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 874-86-2
Fórmula molecular C8H6ClN
Peso molecular (g/mol) 151.593
Número MDL MFCD00019761
Clave InChI LOQLDQJTSMKBJU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloromethyl benzonitrile, 4-cyanobenzyl chloride, 4-chloromethyl-benzonitrile, benzonitrile, 4-chloromethyl, ccris 5103, p-cyanobenzyl chloride, 4-chloromethyl benzenecarbonitrile, 4-cyanobenzylchloride, pubchem7377, alp.-chloro-p-tolunitrile
PubChem CID 70127
Nombre IUPAC 4-(clorometilo)benzonitrilo
SMILES C1=CC(=CC=C1CCl)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Chloromethyl)benzonitrile
Punto de fusión 77°C to 80°C
Cantidad 50 g
Número UN UN2923
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.6
Porcentaje de pureza ≥98%