Learn More
Hidrocloruro de 4-(clorometil)-2-(3-clorofenil)-1,3-tiazol, +97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510154
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
690632-83-8
C10H8Cl3NS
280.59
MFCD05664422
CSXLYGPSLQHDEK-UHFFFAOYSA-N
4-chloromethyl-2-3-chlorophenyl thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-3-chlorophenyl-1,3-thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-3-chlorophenyl-1,3-thiazole-hydrogen chloride 1/1
2794670
4-(clorometil)-2-(3-clorofenil)-1,3-tiazol; hidrocloruro
Cl.ClCC1=CSC(=N1)C1=CC(Cl)=CC=C1
690632-83-8
C10H8Cl3NS
280.59
MFCD05664422
CSXLYGPSLQHDEK-UHFFFAOYSA-N
4-chloromethyl-2-3-chlorophenyl thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-3-chlorophenyl-1,3-thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-3-chlorophenyl-1,3-thiazole-hydrogen chloride 1/1
2794670
4-(clorometil)-2-(3-clorofenil)-1,3-tiazol; hidrocloruro
Cl.ClCC1=CSC(=N1)C1=CC(Cl)=CC=C1
Nombre del producto químico o material 4-(Chloromethyl)-2-(3-chlorophenyl)-1, 3-thiazole hydrochloride
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.61
Porcentaje de pureza 97%