Learn More
Cloruro de 4-clorobutirilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7082020
17.40 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 g
250 g
1000 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
4635-59-0
C4H6Cl2O
140.991
MFCD00000754
CDIIZULDSLKBKV-UHFFFAOYSA-N
4-chlorobutyryl chloride, butanoyl chloride, 4-chloro, 4-chlorobutanoic acid chloride, 4-chlorobutyric acid chloride, 4-chlorobutyroyl chloride, gamma-chlorobutyryl chloride, 4-chlorobutyrylchloride, gamma-chlorobutyroyl chloride, unii-3663u0vkri, butyryl chloride, 4-chloro
78370
cloruro de 4-clorobutanoil
C(CC(=O)Cl)CCl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
4635-59-0
C4H6Cl2O
140.991
MFCD00000754
CDIIZULDSLKBKV-UHFFFAOYSA-N
4-chlorobutyryl chloride, butanoyl chloride, 4-chloro, 4-chlorobutanoic acid chloride, 4-chlorobutyric acid chloride, 4-chlorobutyroyl chloride, gamma-chlorobutyryl chloride, 4-chlorobutyrylchloride, gamma-chlorobutyroyl chloride, unii-3663u0vkri, butyryl chloride, 4-chloro
78370
cloruro de 4-clorobutanoil
C(CC(=O)Cl)CCl
4-Chlorobutyryl chloride (4-CBCl) is mainly used in the production of pharmaceuticals and agrochemicals. It is used as pyrazinamide intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 4-clorobutirilo (4-CBCl) se utiliza principalmente en la producción de productos farmacéuticos y agroquímicos. Se utiliza como intermedio de la pirazinamida.
Solubilidad
Soluble en éter dietílico, etanol; ligeramente soluble en agua.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar en gas inerte. Almacenar alejado de agentes oxidantes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobutyryl chloride
Punto de fusión -49°C
Densidad 1.258
Punto de ebullición 173°C to 174°C
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Olor Acrid
Fórmula lineal ClCH2CH2CH2COCl
Índice de refracción 1.461
Cantidad 10 g
Número UN UN2927
Beilstein 773860
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad soluble in diethyl ether,ethanol,slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 141
Porcentaje de pureza 98%