Learn More
4-chlorobutyronitrile, 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 329941000
Detalles adicionales : CAS : 628-20-6 Peso : 0.15000kg Transport : UN number : 3276 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 100g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10402661
  • 34.30€ / 100 g
En stock, listo para ser enviado: 2
Añadir a la cesta
Especificaciones
628-20-6
103.55
ZFCFBWSVQWGOJJ-UHFFFAOYSA-N
12336
C(CC#N)CCl
C4H6ClN
MFCD00001972
4-chlorobutyronitrile, butanenitrile, 4-chloro, butyronitrile, 4-chloro, gamma-chlorobutyronitrile, 1-chloro-3-cyanopropane, 4-chloro-butyronitrile, .gamma.-chlorobutyronitrile, 4chlorobutyronitrile, 4-chlorobutyroonitrile, 4-chloro-butanenitrile
4-chlorobutanenitrile
Especificaciones
4-chlorobutyronitrile
85°C
Glass bottle
1.08
Colorless to Yellow
628-20-6
100.0
C4H6ClN
02, 278
Solubility in water: immiscible
C(CC#N)CCl
103.55
103.55
97%
1.0800g/mL
Authentic
1.4420 to 1.444
195°C to 197°C
100g
96.0
96% min. (GC)
MFCD00001972
4-chlorobutyronitrile, butanenitrile, 4-chloro, butyronitrile, 4-chloro, gamma-chlorobutyronitrile, 1-chloro-3-cyanopropane, 4-chloro-butyronitrile, .gamma.-chlorobutyronitrile, 4chlorobutyronitrile, 4-chlorobutyroonitrile, 4-chloro-butanenitrile
ZFCFBWSVQWGOJJ-UHFFFAOYSA-N
4-chlorobutanenitrile
12336
Liquid
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 4-Chlorobutyronitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos