Learn More
4-clorobencilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3735946
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
25 g
50 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
104-86-9
C7H8ClN
141.6
MFCD00008121
YMVFJGSXZNNUDW-UHFFFAOYSA-N
4-chlorobenzylamine, 4-chlorophenyl methanamine, p-chlorobenzylamine, benzenemethanamine, 4-chloro, 1-4-chlorophenyl methanamine, 4-chloro-benzylamine, benzylamine, p-chloro, 4-chlorophenyl methylamine, para-chlorobenzylamine, chembl13218
66036
(4-clorofenil)metanamina
C1=CC(=CC=C1CN)Cl
104-86-9
C7H8ClN
141.6
MFCD00008121
YMVFJGSXZNNUDW-UHFFFAOYSA-N
4-chlorobenzylamine, 4-chlorophenyl methanamine, p-chlorobenzylamine, benzenemethanamine, 4-chloro, 1-4-chlorophenyl methanamine, 4-chloro-benzylamine, benzylamine, p-chloro, 4-chlorophenyl methylamine, para-chlorobenzylamine, chembl13218
66036
(4-clorofenil)metanamina
C1=CC(=CC=C1CN)Cl
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-chlorobenzylamine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.1600g/mL
Punto de ebullición 215.0°C
Temperatura de inflamación 90°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClC6H4CH2NH2
Índice de refracción 1.5576 to 1.5610
Cantidad 2.5 g
Beilstein 12, 1074
Gravedad específica 1.16
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible with water
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.6
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chlorobenzylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.