Learn More
4-Cianuro de clorobenzilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10000890
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
250 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
140-53-4
C8H6ClN
151.6
MFCD00001918
IVYMIRMKXZAHRV-UHFFFAOYSA-N
4-chlorobenzyl cyanide, 4-chlorophenyl acetonitrile, 4-chlorophenylacetonitrile, 2-4-chlorophenyl acetonitrile, p-chlorobenzyl cyanide, 4-chlorobenzeneacetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-chloro, p-chlorophenyl acetonitrile, p-chlorophenylacetonitrile, 4-chlorobenzylcyanide
241582
CHEBI:17346
2-(4-clorofenil)acetonitrilo
C1=CC(=CC=C1CC#N)Cl
140-53-4
C8H6ClN
151.6
MFCD00001918
IVYMIRMKXZAHRV-UHFFFAOYSA-N
4-chlorobenzyl cyanide, 4-chlorophenyl acetonitrile, 4-chlorophenylacetonitrile, 2-4-chlorophenyl acetonitrile, p-chlorobenzyl cyanide, 4-chlorobenzeneacetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-chloro, p-chlorophenyl acetonitrile, p-chlorophenylacetonitrile, 4-chlorobenzylcyanide
241582
CHEBI:17346
2-(4-clorofenil)acetonitrilo
C1=CC(=CC=C1CC#N)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobenzyl cyanide
Nombre de nota 98+%
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 29°C to 30°C
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 265°C to 267°C
Temperatura de inflamación 133°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClC6H4CH2CN
Índice de refracción 1.5415 to 1.5435
Cantidad 500 g
Beilstein 09, 448
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in acetone and alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.6
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido después derretirse
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chlorobenzyl cyanide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.