Learn More
4-Cloruro de clorobenzoílo, +99 %, ACROS Organics™
Marca:  Thermo Scientific Acros 150190050
Detalles adicionales : CAS : 122-01-0 Peso : 0.00700kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : II
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5mL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10041650
  • 22.70€ / 5 ml
En stock, listo para ser enviado: 4
122-01-0
175.01
benzoyl chloride, 4-chloro, p-chlorobenzoyl chloride, para-chlorobenzoyl chloride, 4-chlorobenzoic acid chloride, 4-chlorobenzoylchloride, 4-chloro benzoyl chloride, benzoylchloride, 4-chloro, benzoyl chloride, p-chloro, ccris 8935, pcboc
CHEBI:60716
C1=CC(=CC=C1C(=O)Cl)Cl
C7H4Cl2O
RKIDDEGICSMIJA-UHFFFAOYSA-N
8501
cloruro de 4-clorobenzoilo
Especificaciones
4-Chlorobenzoyl chloride
105°C
Frasco de vidrio
1.37
Incolora
5mL
99% min. (GC)
ClC6H4COCl
benzoyl chloride, 4-chloro, p-chlorobenzoyl chloride, para-chlorobenzoyl chloride, 4-chlorobenzoic acid chloride, 4-chlorobenzoylchloride, 4-chloro benzoyl chloride, benzoylchloride, 4-chloro, benzoyl chloride, p-chloro, ccris 8935, pcboc
RKIDDEGICSMIJA-UHFFFAOYSA-N
cloruro de 4-clorobenzoilo
8501
175.01
99+%
1.3700g/mL
Authentic
1.5770 to 1.5790
222.0°C
12.0°C to 14.0°C
122-01-0
C7H4Cl2O
09,341
Solubility in water: hydrolyses. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone
C1=CC(=CC=C1C(=O)Cl)Cl
175.01
CHEBI:60716
Líquido
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 4-Chlorobenzoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
SDS Documentos