Learn More
4-Clorobenzofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-85612
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
134-85-0
MFCD00000622
UGVRJVHOJNYEHR-UHFFFAOYSA-N
4-chlorobenzophenone, 4-chlorophenyl phenyl methanone, p-chlorobenzophenone, methanone, 4-chlorophenyl phenyl, benzophenone, 4-chloro, p-cbp, unii-wih1iz728u, 4-chloro benzophenone, 4-chlorophenyl-phenylmethanone, wih1iz728u
8653
(4-clorofenil)-fenilmetanona
C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)Cl
134-85-0
MFCD00000622
UGVRJVHOJNYEHR-UHFFFAOYSA-N
4-chlorobenzophenone, 4-chlorophenyl phenyl methanone, p-chlorobenzophenone, methanone, 4-chlorophenyl phenyl, benzophenone, 4-chloro, p-cbp, unii-wih1iz728u, 4-chloro benzophenone, 4-chlorophenyl-phenylmethanone, wih1iz728u
8653
(4-clorofenil)-fenilmetanona
C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobenzophenone
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 75°C to 77°C
Color Blanco
Punto de ebullición 330°C to 332°C
Temperatura de inflamación 143°C
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C13H9ClO
Fórmula lineal ClC6H4COC6H5
Cantidad 5 g
Beilstein 07, 419
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,ether,hot alcohol,and carbon tetrachloride
Peso molecular (g/mol) 216.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.67
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chlorobenzophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.