Learn More
4-Hidriodida de clorobenzamida, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081554
28.20 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
115297-57-9
C7H8ClIN2
282.509
MFCD00051987
YMEVGWRZEYGNJO-UHFFFAOYSA-N
4-chlorobenzamidine hydroiodide, 4-chlorobenzimidamide hydroiodide, 4-chlorobenzamidine hydriodide, chlorophenamidine hydroiodide, 4-chlorobenzenecarboximidamide hydroiodide, acmc-1bu33, benzenecarboximidamide,4-chloro-,hydriodide 1:1, benzenecarboximidamide,4-chloro-, hydriodide 1:1
2734221
4-Hidriodida de clorobenzamida y carboximidamida
C1=CC(=CC=C1C(=N)N)Cl.I
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
115297-57-9
C7H8ClIN2
282.509
MFCD00051987
YMEVGWRZEYGNJO-UHFFFAOYSA-N
4-chlorobenzamidine hydroiodide, 4-chlorobenzimidamide hydroiodide, 4-chlorobenzamidine hydriodide, chlorophenamidine hydroiodide, 4-chlorobenzenecarboximidamide hydroiodide, acmc-1bu33, benzenecarboximidamide,4-chloro-,hydriodide 1:1, benzenecarboximidamide,4-chloro-, hydriodide 1:1
2734221
4-Hidriodida de clorobenzamida y carboximidamida
C1=CC(=CC=C1C(=N)N)Cl.I
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobenzamidine hydriodide
Punto de fusión ∼235°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 8280383
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.51
Porcentaje de pureza 96%