missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Chloro-o-xylene 98%, ACROS Organics™

Marca:  Acros Organics 160130050

Detalles adicionales : CAS : 615-60-1 Peso : 0.05524kg Transport : UN number : 2810 Chem class : 6.1 Pack group : III


Cantidad. 5mL
Envase Glass bottle

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 10418510

  • 11.20€ / 5 ml


En stock 2
Añadir a la cesta

Especificación

Identificadores de productos químicos

615-60-1
140.61
HNQLMBJUMVLFCF-UHFFFAOYSA-N
32886
CC1=C(C=C(C=C1)Cl)C
C8H9Cl
MFCD00000596
4-chloro-o-xylene, 3,4-dimethylchlorobenzene, 1-chloro-3,4-dimethylbenzene, benzene, 4-chloro-1,2-dimethyl, o-xylene, 4-chloro, 4-chloro-ortho-xylene, 4-chloro-1,2-xylene, unii-qo24waw04q, qo24waw04q, pubchem3641
4-chloro-1,2-dimethylbenzene

Especificación

4-Chloro-o-xylene
67°C
Glass bottle
221.0°C to 223.0°C
5mL
615-60-1
100.0
C8H9Cl
MFCD00000596
4-chloro-o-xylene, 3,4-dimethylchlorobenzene, 1-chloro-3,4-dimethylbenzene, benzene, 4-chloro-1,2-dimethyl, o-xylene, 4-chloro, 4-chloro-ortho-xylene, 4-chloro-1,2-xylene, unii-qo24waw04q, qo24waw04q, pubchem3641
CC1=C(C=C(C=C1)Cl)C
140.61
140.61
98%
1.0470g/mL
Authentic
1.5273 to 1.5293
Colorless
98%
97.5
98%
(CH3)2C6H3Cl
05, 363
HNQLMBJUMVLFCF-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-1,2-dimethylbenzene
32886
Liquid
Videos
Seguridad y manipulación

Seguridad y manipulación

Nombre del producto
  • 4-Chloro-o-xylene

Palabra de advertencia
  • Atención

Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3

Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.

Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

SDS Documentación