Learn More
Clorhidrato de 4-cloro-O-tolilhidracina, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-(4-Chloro-2-methylphenyl)hydrazine hydrochloride |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Fórmula lineal | ClC6H3(CH3)NHNH2·HCl |
Cantidad | 10 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.08 |
Porcentaje de pureza | 97% |